Learn More
Abeba™ Chaussures 3121 Manager
Fabrication intégralement en cuir de veau. Dissipation électrostatique.
Marque:  Abeba™ 3121/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Code produit. 15658787
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE
  • Cuir de veau
  • Marron
  • Semelle extérieure en cuir antistatique
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
Marron
Cuir
Cuir
Microfibre
44
3121