Learn More
Manganèse pour AAS 0,01 mg/l matrice HNO3 diluée, Fisher Chemical™
Catalog Number 12974535
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Nom chimique ou matériau Manganese
Concentration 0.01mg/L
CAS 7697-37-2
Conditionnement Flacon
Quantité 50 mL
Type Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique
Formule moléculaire HNO3
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Solvant ou matrice 1% HNO3 (diluted)
Forme physique Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen