Learn More
Alfa Aesar™ Acétate de manganèse(II) tétrahydraté, Mn 22 % (typique)
Marque:  Alfa Aesar™ 012351.36
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 6156-78-1 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Code produit. 11391719
  • 28.23€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 6
Description
Description
  • Mordant en teinturerie, pour la fabrication de bistre, utilisé comme sécheur pour les peintures et les vernis et en tant que catalyste d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
6156-78-1
245.086
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
93021
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
C4H14MnO8
MFCD00062552
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
Spécification
Manganese(II) acetate tetrahydrate
1.589 g/mL
Rose
500g
C4H14MnO8
MFCD00062552
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
93021
Cristalline
Mn 22% (typical)
Pungent
80°C
6156-78-1
Mn(OOCCH3)2·4H2O
14,5724
Soluble in water,methanol,ethanol and acetic acid.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
245.086
245.09 (173.03 Anhydrous)
Vidéos
FDS Documents