Learn More
Acétate de manganèse(II) tétrahydraté, Mn 22 % (typique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048983
17.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6156-78-1
C4H14MnO8
245.09
MFCD00062552
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
93021
Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6156-78-1
C4H14MnO8
245.09
MFCD00062552
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
93021
Diacétate de manganèse(2+) tétrahydraté
O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
It is used as a mordant in dyeing, drier for paints and varnishes, an oxidation catalyst, and in the manufacture of bister. It is also used in the manufacture of fertilizer. It is used for the production of high purity manganese dioxide, manganese oxide hydrate, oxide-based catalysts, and catalysts for oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Mordant en teinturerie, pour la fabrication de bistre, utilisé comme sécheur pour les peintures et les vernis et en tant que catalyste d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Manganese(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion 80°C
Couleur Rose
Densité 1.589 g/mL
Odeur Pungent
Formule linéaire Mn(OOCCH3)2·4H2O
Quantité 100 g
Merck Index 14,5724
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and acetic acid.
Poids de la formule 245.09 (173.03 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mn 22 % (typique)
Forme physique Cristalline