Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Point de fusion | 58°C |
Couleur | Rouge |
pH | 4 to 6 |
Forme physique | Poudre solide |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 197.91g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |