Learn More
Monohydrate de sulfate de manganèse(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 à 100,5 % (calc. pour substance séchée), Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071802
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
50 kg
10034-96-5
H2MnO5S
169.01
MFCD00149159
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
177577
CHEBI:86364
manganese(2+) hydrate sulfate
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
10034-96-5
H2MnO5S
169.01
MFCD00149159
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
177577
CHEBI:86364
manganese(2+) hydrate sulfate
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 à 100,5 % (calc. pour substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire MnSO4 · H2O
Numéro UN 3077
Poids de la formule 169.02g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.