Learn More
Sulfate de manganèse(II) tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11452844 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
Code produit. 11452844
Marque: Fisher Chemical M/2300/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sulfate de manganèse(II) tétrahydraté, AR certifié pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-68-5
Formule moléculaire MnO4S
Poids moléculaire (g/mol) 150.99
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES [Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 26°C to 27°C
Couleur Rouge
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 223.05g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) sulfate, tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Manganese(II) sulfate, Manganese(II) sulfate tetrahydrate