missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MAP2K3 (MEK3) Recombinant Human Protein
MAP2K3 (MEK3) is a dual-specificity protein kinase which acts in cellular signal transduction pathways.
1826.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002747 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formule | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Poids moléculaire | 64.2kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15408483
|
Invitrogen™
PR6413A |
100μg |
1826.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10402713
|
Invitrogen™
PV4006 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MAP2K3 (MEK3) is necessary for the expression of glucose transporter.
Spécification
NP_002747 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
STE7 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
64.2kDa | |
RUO - research use only | |
MAP2K3 (MEK3) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |