Learn More
Invitrogen™ MAP3K9 (MLK1) Recombinant Human Protein
MAP3K9 (MLK1) is a serine/threonine protein kinase.
1826.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_149132 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formule | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Poids moléculaire | 83.4kDa |
Conditions de stockage | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15428503
|
Invitrogen™
PR7007A |
100μg |
1826.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10118252
|
Invitrogen™
PV4012 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MAP3K9 (MLK1) functions in the MAP kinase pathway.
Spécification
NP_149132 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
MLK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
83.4kDa | |
RUO - research use only | |
MAP3K9 (MLK1) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |