Learn More
Invitrogen™ Human MAP4K1 (HPK1), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP4K1 (HPK1), GST Tag Recombinant Protein
493.00€ - 7520.00€
Spécification
Poids moléculaire | 65.0 kDa |
---|---|
Alias de gène | MAP4K1 |
Longueur des protéines | aa 1-346 |
Espèces | Human |
Recombinant | Recombinant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402172
|
Invitrogen™
PV6356 |
100 μg |
1666.00€
100µg |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15462870
|
Invitrogen™
PV6355 |
10μg |
493.00€
10µg |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15428993
|
Invitrogen™
PV6357 |
1mg |
7520.00€
1mg |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MAP4K1 is a tissue-specific upstream activator of the MEKK/JNK/SAPK signaling pathway. MAP4K1 diminishes T cell receptor (TCR) signaling activity and T cell proliferation by phosphorylating the adaptor protein SLP-76.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spécification
65.0 kDa | |
aa 1-346 | |
Recombinant | |
Serine/Threonine Kinase | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
MAP4K1 | |
Human | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus | |
Recombinant, Full Length |