Learn More
Invitrogen™ MAPK15 (ERK7) Recombinant Human Protein
Human MAPK15 (ERK7), N-terminal fragment, amino acids M1-R354 (as in NCBI/Protein entry NP_620590.2), N-terminal 4xFLAG-tag sequence and C-terminal HIS8-fusion protein, expressed in Sf9 insect cells.
492.00€ - 7490.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formule 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Poids moléculaire 46.2kDa
Conditions de stockage Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Alias de gène ERK8, MAPK15
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15428853
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6181
10μg
492.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15448853
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6183
1mg
7490.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15438853
Afficher les documents Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6182
100μg
1678.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
Beschreibung
Beschreibung
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
46.2kDa
ERK8, MAPK15
Human
His Tag
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 1-354
Recombinant
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen