missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MAPK4 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804635
|
Proteintech
26102-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894625
|
Proteintech
26102-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mitogen-activated protein kinase 4 is a member of the mitogen-activated protein kinase family. Tyrosine kinase growth factor receptors activate mitogen-activated protein kinases which then translocate into the nucleus where it phosphorylates nuclear targets.Spécification
MAPK4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P31152, Q6P5G0 | |
225724, 5596 | |
MAPK4 Fusion Protein Ag22899 | |
Primary | |
-20°C | |
MAPK4 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ERK 4, ERK3, Erk4, MAP kinase 4, MAP kinase isoform p63, MAPK 4, MAPK4, p63 MAPK, p63MAPK, PRKM4 | |
MAPK4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |