Learn More
Invitrogen™ MAPK7 (ERK5) Recombinant Human Protein
Cette protéine humaine recombinante MAPK7 (ERK5) (pleine longueur) a été exprimée dans des cellules d’insectes.Le MAPK7 s’est avéré crucial pour la fonction endothéliale et le maintien de l’intégrité des vaisseaux sanguins.
Marque: Invitrogen™ A32872
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Cette protéine humaine recombinante MAPK7 (ERK5) (pleine longueur) a été exprimée dans des cellules d’insectes
- La sérine/thréonine kinase MAPK7 (ERK5) fait partie de la famille MAP kinase
- Elle est impliquée dans une grande variété de processus cellulaires tels que la prolifération, la différenciation, la régulation de la transcription et le développement
- MAPK7 est activé par la protéine kinase kinase 5 activée par la mitogène (MAP2K5/MEK5) et participe aux processus de signalisation en aval de divers récepteurs
- En réponse aux signaux extracelluaires, MAPK7 se translocalise dans le noyau cellulaire où il régule l’expression génétique en phosphorylant et en activant différents facteurs de transcription
- La suppression génétique de MAPK7 chez la souris entraîne une défaillance des vaisseaux sanguins et un développement cardiaque conduisant à la létalité embryonnaire
- Le MAPK7 s’est avéré crucial pour la fonction endothéliale et le maintien de l’intégrité des vaisseaux sanguins
- La protéine humaine recombinante MAPK7 (ERK5) est également disponible dans notre service de profilage de kinase SelectScreen™
- Validé pour une utilisation avec le dosage Z’-LYTE™
- Disponible en plusieurs conditionnements pour une utilisation pratique
Spécification
NP_620602 | |
100 µg | |
Longueur totale | |
Marqueur GST | |
Glace carbonique | |
Pleine longueur, recombinante, active | |
Dosage de kinase |
114,7 kDa | |
Kinases MAP | |
Oui | |
Tampon de stockage :50 mM de Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM de NaCl, 10 mM de glutathion, 0,1 mM d’EDTA, 0,25 mM de DTT, 0,1 mM de PMSF, 25 % de glycérol. | |
Insecte | |
Liquide | |
Humaine |