Learn More
Invitrogen™ Human MAPK8 (JNK1), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK8 (JNK1), His Tag Recombinant Protein
634.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002741.1 |
---|---|
Alias de gène | MAPK8 (JNK1) |
Espèces | Human |
Marqueur de protéine | His Tag |
Système d’expression | Baculovirus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11583427
|
Invitrogen™
PV3319 |
10μg |
634.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10053082
|
Invitrogen™
PV3593 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15418453
|
Invitrogen™
PR5340A |
100 μg |
1824.00€
100µg |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MAPK8 (JNK1) is activated by the presence of malfolded proteins in the endoplasmic reticulum. It is also a crucial mediator of insulin resistance and obesity.Spécification
NP_002741.1 | |
Human | |
Baculovirus |
MAPK8 (JNK1) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.