Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Marco (Frontier 112)
Faites avec le même soin et la même attention aux détails que des chaussures de luxe haut de gamme.Le cuir pleine fleur de tons Brazilian 2 associé au nubuck ajoute une touche d’élégance.
206.00€ - 210.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Marron |
Conception | Marco (Frontier112) |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978181
|
Emma Safety Footwear
MM11209039 |
39 |
208.82€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988181
|
Emma Safety Footwear
MM11209040 |
40 |
208.82€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15612469
|
Emma Safety Footwear
MM11209041 |
41 |
206.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15775233
|
Emma Safety Footwear
MM11209042 |
42 |
206.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15865771
|
Emma Safety Footwear
MM11209043 |
43 |
210.00€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15785233
|
Emma Safety Footwear
MM11209044 |
44 |
206.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998181
|
Emma Safety Footwear
MM11209046 |
46 |
208.82€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908191
|
Emma Safety Footwear
MM11209047 |
47 |
208.82€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918191
|
Emma Safety Footwear
MM11209048 |
48 |
208.82€
1 paire |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique
- Certifié ESD
- Doublure non chromée
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Marron | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
Acier |
Lacets | |
Marco (Frontier112) | |
Cuir |