Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique GFM
Conçu pour mesurer les débits de gaz de manière économique et pratique. Le débitmètre massique GFM Aalborg™ associe une conception robuste avec une grande précision pour offrir un système de mesure du débit polyvalent et économique.
Marque: Aalborg™ GFM67A-VEL6-A0/3AB-60-SS
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Description
- Structure métallique rigide
- Écran LCD inclinable intégré
- Système de protection des circuits
- Peut être utilisé comme appareil portatif
- Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
- Totalisateur TIO en option
Certifications
NIST
Spécification
Débitmètre | |
Aluminium | |
NIST | |
De 0 à 500 LPM | |
12 à 26 V, 200 mA (maximum) | |
32° à 122°F | |
0,63 cm (0,25 in) |
± 1 % | |
1000 psi (70 bar) | |
Transporte l’air | |
Lit les débits de consigne de gaz | |
0 à 25 %, (pleine échelle) | |
0°C à 50°C |