Learn More
Masterflex™ Entraînement de pompe péristaltique en plastique ABS L/S™ Easy-Load 3
Personnalisez votre application avec ces entraînements de pompe. L’entraînement de pompe péristaltique en plastique ABS MasterFlex™ L/S™ Easy-Load 3 possède un moteur réversible, un boîtier empilable en plastique ABS anti-éclaboussures et un moteur 1/10 CV pour un fonctionnement régulier et une durée de vie prolongée.
2850.00€ - 2935.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, ISO 9001:2008 |
---|---|
Type de contrôle | Vitesse variable analogique |
Type d’affichage | LED |
Classification du boîtier | IP33 |
Motor Speed | 600 tr/min |
Code produit | Marque | Débit | Tête de pompe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Tête de pompe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11739779
|
Masterflex™
77916-10 |
4.8 à 480 ml/min. | L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60 |
2850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11749779
|
Masterflex™
77916-20 |
17 à 1700 ml/min | L/S™ Easy-Load™ II 77200-62 |
2935.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Personnalisez votre application avec ces entraînements de pompe.L’entraînement de pompe péristaltique en plastique ABS MasterFlex™ L/S™ Easy-Load 3 possède un moteur réversible, un boîtier empilable en plastique ABS anti-éclaboussures et un moteur 1/10 CV pour un fonctionnement régulier et une durée de vie prolongée.
- Permet d’empiler 2 ou 4 têtes de pompe sur le même entraînement pour créer un système de pompe multicanaux.
- L’affichage numérique vous assure un contrôle précis de vos applications de mesure
- Moteur réversible—purge de la tubulure avant et après le pompage ; pompage du liquide dans les deux sens
- Réglages précis et reproductibles avec affichage LED à 3 chiffres des tr/min
- Deux façons de contrôler la vitesse, la direction et la commande marche / arrêt—utilisez soit le clavier à membrane , soit la télécommande
- Les entraînements acceptent neuf types de tête de pompe : Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanaux, hautes performances, cartouche, tubulure en PTFE et membrane en PTFE
- Avec cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) —115 VCA : prise standard US ; 230 VCA : Prise CEI 320 / CEE22.
Spécification
CE, ISO 9001:2008 | |
LED | |
600 tr/min | |
ABS | |
352,55 mm | |
215,9 mm | |
115/230 VAC |
Vitesse variable analogique | |
IP33 | |
Oui | |
1/10 hp | |
210,82 mm | |
1.8/1.2 A, 115/230 VAC, 50/60 Hz | |
50/60 |