Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes C-Flex™ I/P™
Garantissez les performances optimales de la pompe Masterflex™ avec la tubulure C-Flex™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ C-Flex™ I/P™ associe la biocompatibilité du silicone à une résistance chimique similaire à celle de Tygon™.
Marque: Masterflex™ 06424-82
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz et surface lisse
- Pour un usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue conservation
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Très faibles niveaux de liaison protéique
- Scellable à chaud, soudable
- Résistance accrue aux fluctuations du pH
- Conforme USP classe VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Économiques
Spécification
Tube de pompe | |
12,7 mm | |
760 cm | |
-40deg;C | |
De 0,02 à 13 L/min | |
7 m | |
Blanc opaque | |
510 mm |
Autoclavables | |
C-Flex | |
Usage polyvalent en laboratoire nécessitant de hautes performances et une longue durée de vie | |
82 | |
1/2 po | |
Faible | |
20°psi | |
135°C |