Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision en silicone durci au platine L/S™
Optimisez les performances de votre pompe MasterflexTM avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision en silicone durci au platine MasterflexTM L/STM offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque: Masterflex™ 96410-25
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.- Moins de substances lixiviables potentielles
- Excellente biocompatibilité
- Inodore et non toxique, ne transmet pas de goût aux fluides transportés
- Résistante à la croissance des champignons, aux intempéries, à l’ozone, au corona et aux rayonnements
- Surface plus lisse que le silicone durci au peroxyde pour une liaison protéique réduite
- Excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression, inodore, non toxique
- Translucide
Informations sur la commande
Vendus en longueurs de 7.6 m (25 pieds)
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
4,8 mm | |
25 pieds | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
-50deg;C | |
25 | |
0,19 in | |
29 pieds d’eau | |
Translucide | |
230°C |
USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3A de la pharmacopée européenne (PE) | |
19/100 po | |
Silicone | |
760 cm | |
–58deg;F | |
Stérile | |
1,7 à 1000 ml/min. | |
8,8 m Eau | |
CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284 | |
446°F |