Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ L/S™
Utilisez cette tubulure pour les applications sous vide / pression. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l’ozone et aux ultraviolets (UV).
262.00€ - 501.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure Masterflex Norprene |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (métrique) | 1520 cm |
À utiliser avec (application) | Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV) |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11775138
|
Masterflex™
06404-13 |
13 |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785138
|
Masterflex™
06404-14 |
14 |
281.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795138
|
Masterflex™
06404-16 |
16 |
325.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715148
|
Masterflex™
06404-17 |
17 |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11725148
|
Masterflex™
06404-18 |
18 |
501.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705108
|
Masterflex™
06404-25 |
25 |
355.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications sous vide / pression.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une excellente résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l’ozone et aux rayons ultraviolets (UV).
- La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™.
- Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique
- Homogénéité d'un lot à l’autre pour une précision et une reproductibilité supérieures
- Non conductrice et thermoscellable
- Résistante au vieillissement, à l’oxydation, avec une résistance supérieure aux acides et aux alcalis
- Noir opaque
- Conforme NSF, REACH, RoHS
- Plus de 10 000 heures de fonctionnement de la tuyauterie
Spécification
Tubulure Masterflex Norprene | |
Silicone | |
Pour les applications exigeant une excellente résistance chimique, thermique, à l’ozone et aux ultraviolets (UV) | |
Acides, alcalis | |
132°C |
Autoclavables | |
1520 cm | |
-51deg;C | |
Noire opaque |