Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Viton™ L/S™
Améliorez les performances de vos têtes de pompe Masterflex™ L/S™ avec cette tubulure extrudée de précision. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ Viton™ L/S™ est idéale pour les applications exigeant une conformité FDA, le transfert d’acides et de solvants et les travaux sous haute température.
416.00€ - 1375.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Viton |
À utiliser avec (application) | applications alimentaires ou de laboratoire |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -32°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11750469
|
Masterflex™
96412-17 |
17 |
1375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760469
|
Masterflex™
96412-18 |
18 |
416.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La tubulure est fabriquée avec des tolérances serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S—précision du débit et longévité de la tubulure garanties.- Bonne résistance chimique
- Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
- Noir opaque
- Conforme FDA et ADCF.
Spécification
Tube de pompe | |
Viton | |
-32°C | |
Noire opaque | |
205°C |
Autoclavables | |
applications alimentaires ou de laboratoire | |
6,7 m | |
510 mm |