Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Pharmed™ BPT L/ S™
Choisissez cette tubulure haute performance pour les applications impliquant la pression, la hauteur d’aspiration ou les fluides visqueux. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ est idéale pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire et les utilisations pharmaceutiques. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière.
335.00€ - 789.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PharMed BPT |
À utiliser avec (application) | Pour cultures cellulaires et tissulaires et usage pharmaceutique. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière. |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -51deg;C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11812613
|
Masterflex™
06508-15 |
15 |
540.00€
7.50m |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802623
|
Masterflex™
06508-24 |
24 |
677.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812623
|
Masterflex™
06508-35 |
35 |
789.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11822623
|
Masterflex™
06508-36 |
36 |
335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Choisissez cette tubulure haute performance pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration ou des fluides visqueux. La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ est idéale pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire et les utilisations pharmaceutiques. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
- Résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales; thermoscellables, pliables et formables.
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Conçue pour une longue durée de vie dans les applications de pompes péristaltiques : tubulure présentant une durée de vie supérieure à 10 000 heures
- Résiste à l’ozone et au rayonnement UV Satisfait aux exigences des normes FDA et USP Classe VI. Homologué NSF.
- La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
- Le meilleur choix pour les applications avec pression/vide
- La tubulure à paroi épaisse résiste à des pressions allant jusqu’à 6,8 bar (100 psi) avec un débit précis et reproductible
- Le Norprène résistant aux produits chimiques est compatible avec de nombreux produits et solutions chimiques
- Non toxique, non hémolytique, perméabilité extrêmement faible
- Opaque beige.
- Méthode de stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
Spécification
Tube de pompe | |
PharMed BPT | |
-51deg;C | |
Beige opaque | |
132°C |
Autoclavables | |
Pour cultures cellulaires et tissulaires et usage pharmaceutique. Convient également aux échantillons sensibles à la lumière. | |
1 de chaque | |
660 mm Hg |