Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Masterflex™ Pharmed Ismaprene
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales et les denrées alimentaires. La tubulure standard Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene convient parfaitement aux travaux de culture cellulaire et tissulaire.
Marque:  Ismatec™ MF0013A
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10107100
  • 192.00€ / 7.50m
Expédition estimée: 25-10-2022
Description
  • Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
  • Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Non recommandé
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Excellent
  • Conformes aux normes : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
    • Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Spécification
FDA 21CFR177.2600, pharmacopée américaine Classe VI, listé NSF (norme 51)
PharMed Ismaprene
1,6 mm
Produits pharmaceutiques, médicaux et denrées alimentaires
D.I. de 6,4mm, D.E. de 9,6mm
Beige
135°C
Autoclavables
7,5 m
Tubulure standard
-60°C
CO2 1200, 02 200, N2 80
Excellent