Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Masterflex™ Pharmed Ismaprene
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales et les denrées alimentaires. La tubulure standard Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene convient parfaitement aux travaux de culture cellulaire et tissulaire.
Marque:  Ismatec™ MF0009A
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10077211
  • 119.00€ / 7.50m
Expédition estimée: 03-06-2022
Description
  • Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
  • Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Non recommandé
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Excellent
  • Conformes aux normes : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
    • Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Informations sur la commande
Diamètre métrique intérieur
Spécification
Spécification
FDA 21CFR177.2600, pharmacopée américaine Classe VI, listé NSF (norme 51)
0,8 mm
4 mm
1,6 mm
Têtes de pompe à 1 canal
-60°C
D.I. de 0,8mm, D.E. de 4,0mm
Beige
Autoclavables
PharMed Ismaprene
7,5 m
Tubulure standard
Produits pharmaceutiques, médicaux et denrées alimentaires
1/boîte
CO2 1200, 02 200, N2 80
Excellent