Learn More
Masterflex™ Tubulure transparente à microalésage Tygon™
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords. La tubulure Microbore Masterflex™ Tygon™ est idéale pour les applications agro-alimentaires, biopharmaceutiques et les applications générales de laboratoire.
172.00€ - 175.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à micro-alésage |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Longueur totale (métrique) | 30┬ám |
À utiliser avec (application) | Usage g├⌐n├⌐ral en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils dΓÇÖanalyse |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15151405
|
Masterflex™
06460-12 |
12 |
175.00€
30m |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15186516
|
Masterflex™
06460-18 |
18 |
172.00€
30m |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15145793
|
Masterflex™
06460-34 |
34 |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15106526
|
Masterflex™
06460-42 |
42 |
175.00€
30m |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15116526
|
Masterflex™
06460-48 |
48 |
175.00€
30m |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords.La tubulure Microbore transparente Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon est idéale pour les applications agro-alimentaires, biopharmaceutiques et les applications générales de laboratoire.
- Formule : Tygon™ E-3603
- À utiliser avec les instruments analytiques
- Sans DEHP, sans phtalate, transparent
- Longue durée de vie, résistante aux produits chimiques, non oxydante
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51
- Plage de températures : -46 à +74°C (-51 à +165°F)
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène
La longueur totale de la tubulure d’extension E-Lab (E-3603) série 06460 est de 100 pi (30 m). La tubulure d’extension Ismatec précédente avait une longueur de 10 m.
Spécification
Tubulure à micro-alésage | |
30 m | |
-46°C | |
Transparent |
Oui | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse | |
1 unité | |
74°C |