Learn More
Masterflex™ Tubulure standard Masterflex™ Tygon™ HC
Spécialement formulée pour les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats. La tubulure standard Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC est dotée d’une constante diélectrique élevée et d’une faible perméabilité au gaz.
Marque: Masterflex™ MF0007
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Idéal pour l'essence, le kérosène, les combustibles de chauffage, les liquides de coupe et les liquides de refroidissement à base de glycols.
- Non recommandé pour les acides forts et les alcalis, les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Non recommandé
- Pression : Bon
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
Spécification
Tubulure standard | |
15 m | |
Hydrocarbures, produits pétroliers et distillats | |
D.I. 6,4 mm, D.E. 11,2 mm | |
Jaune / transparent | |
74°C |
Tygon HC | |
2,4 mm | |
-37°C | |
Faible : C02 - 100, O2 - 22, N2 - 12 | |
Bon |