Learn More
Masterflex™ Tubulure standard Masterflex™ Tygon™ HC
Spécialement formulée pour les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats. La tubulure standard Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC est dotée d’une constante diélectrique élevée et d’une faible perméabilité au gaz.
75.35€ - 258.00€
Spécification
Couleur Jaune / transparent
À utiliser avec (application) Pour hydrocarbures, produits pétroliers et distillats
Perméabilité aux gaz Faible : C02 100, O2 22, N2 12
Matériau Tygon HC
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
10052982
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
MF0005
D.I. de 6,4 mm, D.E. de 9,6 mm
120.00€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10780315
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
MF0004
D.I. de 3,2 mm, D.E. de 6,4 mm
75.35€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-11-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10604223
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
MF0007
D.I. 6,4 mm, D.E. 11,2 mm
258.00€
15m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-11-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10266612
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
MF0003
D.I. de 4,8mm, D.E. de 8,0mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Idéal pour l'essence, le kérosène, les combustibles de chauffage, les liquides de coupe et les liquides de refroidissement à base de glycols.
  • Non recommandé pour les acides forts et les alcalis, les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
  • Lixiviation possible du plastifiants.
  • Applications
    • Acides : Limité
    • Solutions alcalines : Non recommandé
    • Pression : Bon
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Excellent
    • Milieux stériles : Limité
Spécification
Spécification
Jaune / transparent
Faible : C02 100, O2 22, N2 12
74°C
15 m
Bon
Pour hydrocarbures, produits pétroliers et distillats
Tygon HC
-37deg;C
Tubulure standard