Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique MasterflexLive™ L/S compatible avec le cloud
Surveillez et contrôlez votre pompe partout et à tout moment lorsque vous utilisez votre entraînement de pompe équipé de la plateforme MasterflexLive ! Grâce à la technologie cloud, vous pouvez surveiller et contrôler votre pompe en utilisant votre smartphone comme interface ; plus besoin d’être physiquement connecté à votre application.
Marque:  Masterflex™ 07551-50
Informations supplémentaires : Poids : 7.71000kg
Code produit. 15913572
  • 4515.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
21-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
ulliMasterflexLive est une plateforme sécurisée compatible avec le cloud pour le contrôle et la surveillance des pompes Masterflex./liliObtenez un contrôle en temps réel de tous les paramètres de la pompe, notamment la vitesse, le débit, le volume de distribution et bien plus encore./liliLes messages envoyés directement vous avertissent des conditions de fonctionnement et des messages d’erreur./liliSurveillez et réglez les processus critiques fonctionnant 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sans avoir besoin de personnel sur site/liliConnexion Internet via une prise Ethernet standard (RJ45) à l’arrière de l’unité d’entraînement./liliDébit de 0,006 à 3400 ml/min avec tubulure L/S. Le débit dépend du régime de l’entraînement et de la taille de la tubulure./liliL’écran LCD graphique propose quatre modes de fonctionnement : exécution continue, distribution programmée, distribution de copie, distribution de volume. Affichage continu des performances de la pompe./liliLe capteur de tête ouverte arrête l’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte (lorsqu’il est utilisé avec une tête de pompe équipée d’un capteur)./liliLa fonction anti-goutte assure la précision de la distribution./liliLe moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse à ± 0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1/li/ul
Spécification
Spécification
± 0.1 % (0.1 tr/min à 600 tr/min)
Plastique ABS, aluminium, vinyle
Blanc avec touches de couleur
267 x 203 x 203 mm
90 à 260 V eff à 50/60 Hz
IP 33
40°C
CC sans balais
0°C
Oui
Numérique, à vitesse variable
5.9 kg
Non
IP 33 selon la norme CEI 60529 ; Conforme à la norme ANSI / UL 61010-1 ; Certifié conforme à la norme CAN / CSA C22.2 n° 61010-1. Ce produit a été testé conformément aux exigences de la norme CAN / CSA C22.2 n° 61010-1, seconde édition, incluant l’amendement 1, ou d’une version ultérieure de la même norme intégrant le même niveau d’exigences pour les tests. (Pour marquage CE) : EN 61010-1 (Directive Basse tension européenne) et EN 61326 (Directive CEM européenne)
Entraînement numérique MasterflexLive 07551-50 L/S compatible avec le cloud, 0.1 à 600 tr/min, 115/230 VCA
Écran LCD 128 x 64 avec rétro-éclairage LED
Easy-Load II avec capteur de tête ouverte, Easy-Load II, Easy-Load, standard, hautes performances, tubulure en PTFE, têtes de pompe à membrane en PTFE
Cordon d’alimentation 6 pi (1.8 m) avec prise CEI 320 / CEE22. Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
Plastique ABS et aluminium
32°F
2 têtes max.
0.1–600 tr/min
Tubulure Masterflex L/S