Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de bouchons septum étanches Matrix™ SepraSeal et DuraSeal
Adaptés à de nombreuses applications et exigences de stockage. Ces options de fermeture flexibles permettent d’automatiser le perçage, l’identification visuelle et d’améliorer la stérilité.
Marque: Thermo Scientific™ 4463GRE
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.29000kg
Description
Adaptés à de nombreuses applications et exigences de stockage. Les solutions de bouchons septum étanches pour tubes Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal et DuraSeal complètent la gamme innovante de tubes de stockage codés Thermo Scientific Matrix 2D ou non 2D. Disponibles dans une vaste gamme de formats permettant l’automatisation du perçage, de l’identification visuelle et l’amélioration de la stérilité afin de répondre à vos besoins de stockage.
- Conçus pour le stockage jusqu’à -20°C, les tapis Matrix SepraSeal sont disponibles en version stérile, non stérile, solide, ou pré-percée, ainsi qu’en plusieurs couleurs pour une identification visuelle rapide des échantillons
- Les bouchons septum non percés peuvent être enlevés des tubes à l’aide de l’outil de retrait de bouchons Thermo Scientific Matrix SepraSeal ou encore percés une seule fois
- Pour les applications exigeant un accès répété aux échantillons, les bouchons pré-percés Matrix SepraSeal peuvent être percés au moyen d’un équipement de manipulation automatique de liquides, sans effort de pression excessif ni altération de l’étanchéité grâce à une fermeture automatique
- Pour les applications exigeant un stockage jusqu’à -80°C, les DuraSeal installés de manière permanente constituent une option SepraSeal extrêmement robuste—Ils peuvent être également utilisés pour les procédures de perçage répétitive
- La conception pré-percée et en forme de V des Matrix DuraSeals permet de guider avec fiabilité et précision les aiguilles du système de manipulation automatique des liquides dans le même emplacement sur plusieurs perçages—La conception auto-étanche permet quant à elle de maintenir l’intégrité de l’échantillon et empêche les pertes pendant le stockage
Flexibilité des applications
- L’élastomère garantit le maintien des performances d’étanchéité, notamment après le perçage répété des bouchons
- La solution de bouchons septum étanches pour tubes de type Matrix SepraSeal garantit la fermeture étanche des tubes individuels tout en offrant la possibilité d’appliquer 96 bouchons en une seule opération
- Disponible sous forme de tapis de 96 bouchons, ce système de bouchons septum garantit la protection et l’intégrité des échantillons lorsqu’il est scellé à l’aide du dispositif Thermo Scientific SuperSealer
- Après avoir scellé le tapis de bouchons à l’aide du SuperSealer, il suffit de procéder au retrait du film de protection pour obtenir 96 tubes fermés individuellement — idéal pour les applications exigeant de nombreux perçages
- Le système de bouchons septum étanches Matrix DuraSeal est disponible en vrac ou pré-installé sur un vaste choix de tubes de stockage
Spécification
Bouchon pour tube cryogénique | |
Vert | |
960/Carton |
Matrix™ SepraSeal | |
Tapis, verts |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.