Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
Le kit de synthèse d’ADNc double brin Thermo Scientific Maxima H Minus est un système complet permettant la synthèse efficace de l’ADNc double brin à partir des d’ARN total ou d’ARNm.
Marque: Thermo Scientific™ K2562
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
Le kit de synthèse d’ADNc double brin Thermo Scientific Maxima H Minus est un système complet permettant la synthèse efficace de l’ADNc double brin à partir d’ARN total ou d’ARNm.Les réactions de synthèse de l’ADNc premier et deuxième brins sont réalisées dans le même tube sans nécessiter d’étapes d’extraction organique intermédiaire ou de précipitation de l’éthanol.Ce format à tube unique pratique accélère la procédure de synthèse et optimise la récupération de l’ADNc.Le kit contient des composants prémélangés pour réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.
Les réactions de synthèse de l’ADNc premier et second brin sont réalisées dans le même tube sans nécessiter d’extraction organique intermédiaire ou de précipitation à l’éthanol. Ce format à tube unique pratique accélère la procédure de synthèse et maximise la récupération d’ADNc. Le kit contient des composants pré-mélangés pour réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.
Les caractéristiques du kit de synthèse d’ADNc double brin Maxima H Minus sont les suivantes :
- Synthèse efficace d’ADNc double brin pleine longueur
- Rapide : opération réalisée en moins de deux heures
- Pratique : composants pré-mélangés
- Complet : comprend toutes les amorces, tous les contrôles et tous les réactifs d’élimination d’ARN résiduel
Applications
- Synthèse d’ADNc double brin entier à extrémité franche pour le clonage
- Construction d’une bibliothèque d’ADNc double brin
Spécification
-25°C à -15°C | |
50 à 55°C | |
Kit de synthèse d’ADNc | |
Maxima H Minus | |
ADNc double brin | |
Composants séparés |
50 réactions | |
Maxima | |
50 réactions | |
Clonage | |
50 réactions | |
ARN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.