Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur MaxiMix™ I Vortex
Code produit 13453726 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
13453726 230V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13453726 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur M1671033Q
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L'agitateur compact Thermo Scientific MaxiMix I Vortex garantit une agitation rapide et uniforme, en mode continu et en fonctionnement par pression .
L'agitateur compact Thermo Scientific MaxiMix I Vortex garantit une agitation rapide et uniforme, en mode continu et en fonctionnement par pression .
Il convient parfaitement aux analyses enzymatiques, RIA, biochimiques et de précipitations, à l'agitation de tubes à essai, aux préparations virales, à l'agitation de cellules en suspension et d'échantillons de tissus. Il est idéal pour les applications utilisant un ou plusieurs tubes et de petits flacons fermés
Caractéristiques :
  • Mélange simultané de quatre tubes à essai
  • Interrupteur (bouton-poussoir) de marche / arrêt sur le dessus
  • Mélange variable au vortex par simple modification de la pression du tube sur le bouchon en mousse de caoutchouc
  • Caisson en plastique blanc, durable, résistant aux acides et aux alcalis
  • Base en aluminium coulé avec pieds en caoutchouc à ventouse pour une stabilité maximale
  • Conception compacte avec un bouchon en mousse de caoutchouc de 4″ (10,2 cm) de diamètre
Inclut :
  • Un bouchon en mousse supplémentaire (12-814-1)
  • Cordon d’alimentation et prise à trois fils
Recommandé dans les cas suivants :
  • Dosages enzymatiques et RIA
  • Mélange général de tubes à essai
  • Dosages biochimiques et précipités
  • Mélange au vortex de suspensions cellulaires
  • Mélange d’échantillons tissulaires
  • Préparations à dilution virale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 0 à 3 000 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230V
Ampérage 0,3 A
Type de produit Mélangeurs
Certifications/Conformité CE, EPA, certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Fréquence 50/60Hz
Matériau Cast Aluminum Base, Foam Platform
Dimensions (L x l x H) 13,9 cm x 13,9 cm x 10,6 cm (5,5 po. x 5,5 po. x 4,2 po.)
Hauteur (impériale) 4.2 po
Hauteur (métrique) 10.6cm
Longueur (impériale) 5,5 po
Longueur (métrique) 13.9cm
Largeur (impériale) 5,5 po
Largeur (métrique) 13.9cm
Poids à l’expédition (impériale) 3,5 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 1,5 kg
Type de contrôleur Interrupteur marche/arrêt par bouton-poussoir
Modèle Mélangeur MaxiMix I Vortex
Nbre de positions 4
Modes de fonctionnement Tactile, continu
Garantie et services 90 jours (main-d’œuvre), 1 an (pièces et main-d’œuvre)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.