missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Thermomètre minimum / maximum

Marque:  Witeg™ 4 970 020

Code nomenclature Nacres: PB.12

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

Code produit. 11807870

  • 36.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Spécification

Spécification

Bouton-poussoir
Thermomètre minimum / maximum
Étanche
-30°C à +50°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions