Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ™ 4000
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000.
Marque: Thermo Scientific™ SHKE4000-8CE
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 11.33980kg
Description
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse tout-en-un Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Polyvalents, incubés et réfrigérés, ces agitateurs conviennent parfaitement aux cultures cellulaires, aux études de solubilité, aux procédures d’extraction, à l’expression des protéines et à bien d’autres applications. Ce sont des cuves spacieuses avec un format d’encombrement conçu pour une utilisation sur paillasse.
Les agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ 4000 sont résistants et faciles à utiliser avec une plateforme spacieuse de 45 x 45 cm (18 x 18 in) pour accueillir des récipients de plus grande capacité. Ces unités de paillasse acceptent jusqu’à six flacons de 2 L. Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons sans modifier la température de la cuve.
- Entraînement à triple excentrique permettant un mouvement uniforme en orbite circulaire de 0,75 in (19 mm)
- Il existe deux modes de fonctionnement : continu ou programmable.
- Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons.
- Plateforme de verrouillage qui interrompt l’agitation lorsque le couvercle est ouvert
- Surveillance et contrôle avec précision de la température de la cuve sur toute la plage de températures, grâce au régulateur de température PID (d’une précision de ±0,1°C à 37°C)
- Thermostat de surchauffe indépendant qui renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
Modèles analogiques :
- Le programmateur rotatif permet de régler la vitesse de 40 à 400 tr/min.
- Le tachymètre intégré permet d’afficher et de surveiller la vitesse en tr/min pour garantir la précision des paramètres.
- Un écran numérique affiche la température avec clarté.
- Le mode de fonctionnement peut être continu ou programmé de 1 minute à 60 minutes.
Modèles numériques :
- La commande de vitesse est variable, de 15 à 500 tr/min.
- La vitesse, la durée du programme et la température s’affichent simultanément sur trois écrans distincts, ce qui limite le risque d’erreur lors de la saisie des paramètres de fonctionnement.
- Le fonctionnement peut être continu ou programmé, de 1 minute à 999 heures ou de 0,1 minute à 999 minutes.
- Arrêt de l’agitateur et déclenchement des alarmes visuelles et sonores si l’appareil fonctionne à ±10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
- Il est possible d’étalonner la vitesse grâce au tachymètre numérique portatif, pour la vérification de cette dernière ou la normalisation des protocoles.
- Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
- La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
- Le moteur DC à semi-conducteurs sans balai ne requiert aucune maintenance.
Dimensions globales en cm (pouces) :
- Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 81,3 x 57,2 x 55,9 (32 x 22,5 x 22)
- Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 86,4 x 57,2 x 55,9 (34 x 22,5 x 22)
Poids à l’expédition en kg (livres) :
- Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 75,8 (167)
- Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 96,2 (212)
Informations de commande :
- Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément)
Matériel nécessaire :
- Plateforme universelle (sans pinces) ou plateforme dédiée (avec pinces préinstallées)
Recommandé dans les domaines suivants :
- Purification des plasmides
- Mélanges généraux
- Suspensions bactériennes
- Coloration et décoloration
- Procédures de lavage
- Hybridation
Spécification
Paillasse MaxQ 4000 | |
-5°F à +140°F | |
± 0,1°C | |
18 in | |
45.7 cm | |
Six flacons de 2 L | |
50/60 Hz | |
Entraînement à triple excentrique | |
Fonctionnement continu ou programmé entre 0,1 minute et 999 heures | |
Agitateurs-incubateurs et agitateurs orbitaux réfrigérés de grande capacité pour paillasse | |
UL, cUL, CE | |
15 à 500 tr/min |
15 à 500 ± 1 tr/min | |
15° en dessous de la température ambiante à 60°C | |
1.9 cm (0.75 in) | |
18 in | |
45.7 cm | |
Numérique | |
22.7 kg (50 lb) | |
+/- 0.1°C | |
À incubation et réfrigéré, grande taille | |
Agitateurs | |
240V 50/60 Hz | |
240 V |