Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs numériques MaxQ™ PROMO
Fournissent les résultats fiables nécessaires aux cultures de bactéries et de levures.
6805.00€ - 6915.00€
Spécification
Type de produit | Agitateur-incubateur |
---|---|
Type de contrôleur | Numérique |
Modèle | MaxQ 4450 |
Type du moteur | Entraînement à triple excentrique |
Type de plateforme | Plateforme universelle |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15679055
|
Thermo Scientific™
SHKE4450GA-1CE |
MaxQ 4450 | Pinces à flacons 1 L | Agitateur-incubateur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15689055
|
Thermo Scientific™
SHKE4450GB-1CE |
MaxQ 4450 | Pinces à flacons de 250 ml | Agitateur-incubateur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Conçus pour fournir les résultats fiables nécessaires pour les cultures bactériennes et de levures
- Entraînement à triple excentrique durable
- Garantie de dix ans pour les pièces
- Maximisent la capacité des flacons de 250 ml et 2 litres dans un format compact
- Affichage numérique avec visualisation simultanée de la température, de la vitesse et du temps et alarmes sonore et visuelle
Spécification
Agitateur-incubateur | |
MaxQ 4450 | |
Plateforme universelle |
Numérique | |
Entraînement à triple excentrique | |
S |