Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs numériques hautes performances MaxQ™ PROMO
Conçus pour les charges importantes et lourdes afin de maximiser la production.
6780.00€ - 7050.00€
Spécification
Capacité de charge (métrique) | 2 à 32 kg |
---|---|
Type de produit | Agitateur plein air |
Type de contrôleur | Numérique |
Modèle | MaxQ HP416 |
Type de plateforme | Plateforme dédiée |
Code produit | Marque | Modèle | Type de produit | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type de produit | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15629055
|
Thermo Scientific™
SHKE416GA-1CE |
MaxQ HP416 | Agitateur plein air | 250 à 300 ml | Plateforme dédiée 1 x 300 ml, 35 pinces préinstallées |
7050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15639055
|
Thermo Scientific™
SHKE416GB-1CE |
MaxQ HP416 | Agitateur plein air | 1 L | Plateforme dédiée 1 L, 12 pinces préinstallées |
6780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conçus pour les charges importantes ou lourdes afin d’optimiser la production
- Capacité de poids accrue de 32 kg, 2 kg pour les charges lourdes
- Capacité doublée des flacons de 250 ml et 2 litres pour un haut rendement d’agitation
- Possibilité de fonctionnement en continu ou programmé pour plus de flexibilité
Spécification
2 à 32 kg | |
Numérique | |
Plateforme dédiée |
Agitateur plein air | |
MaxQ HP416 | |
M |