Learn More
Axygen™ Microtubes à centrifuger sans bouchon MaxyClear
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent. Les microtubes à centrifuger sans bouchon Axygen™ MaxyClear sont dotés de zones d’écriture dépolies sur le côté. Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à des forces centrifuges de 20 000 de FCR. Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
Marque: Axygen™ MCT-150-NC
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Bénéficiez d’une excellente visibilité grâce au PP transparent.Les microtubes à centrifuger sans bouchon Axygen™ MaxyClear sont dotés de zones d’écriture dépolies sur le côté.Ils résistent à l’ébullition, sont autoclavables et peuvent résister à 20 000 FCR.Disponibles en tubes gradués de 1,5 ml et 2,0 ml.
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
- Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- La force G maximale est de 14 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
- Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
- Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
- Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
Spécification
20000 ×g | |
0,1 à 1,5 ml | |
Autoclavables | |
Transparent | |
0,25 ml | |
500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Oui |
Bouchon à clipser | |
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
1,5 ml | |
Homopolymère | |
500/Bte | |
Non stérile | |
Pas de bouchon |