Learn More
Pipettes graduées MBL™ Type 1 Classe AS, certifiées pour les analyses
En verre sodocalcique avec buses usinées
Marque:  MBL PRA784ASWC
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.07650kg
Code produit. 12507137
  • 25.65€ / 2 pièces
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
  • Chaque pipette est étalonnée pour délivrer avec un temps d’attente de +5 s
  • Fournies avec un certificat d’étalonnage indiquant le volume réel distribué et la traçabilité conformément aux normes nationales
  • En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
  • Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
Spécification
Spécification
Pour délivrer un volume donné
Verre sodocalcique
0,05 mL
5 ml
ISO 835
Oui
plusmn; 0,03 ml
Pipette