Learn More
Pipettes graduées MBL™ Type 1 Classe AS, certifiées pour les analyses
En verre sodocalcique avec buses usinées
21.80€ - 36.35€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 835
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Type Pipette
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12597127
Afficher les documents Détails de la promotion
MBL
PRA780ASWC
1 ml
21.80€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12521748
Afficher les documents Détails de la promotion
MBL
PRA788ASWC
25 ml
36.35€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12568087
Afficher les documents Détails de la promotion
MBL
PRA782ASWC
2 ml
24.95€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12507137
Afficher les documents Détails de la promotion
MBL
PRA784ASWC
5 ml
25.65€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
    • Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
    • Chaque pipette est étalonnée pour délivrer avec un temps d’attente de +5 s
    • Fournies avec un certificat d’étalonnage indiquant le volume réel distribué et la traçabilité conformément aux normes nationales
    • En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
    • Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
Spécification
Spécification
ISO 835
Verre sodocalcique
Oui
Pipette