Learn More
Pipettes graduées MBL™ Type 2 Classe AS, certifiées pour les analyses
En verre sodocalcique avec buses usinées
21.40€ - 31.70€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 835 |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Quantité | 2/boîte |
Type | Pipette graduée |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12454731
|
MBL
PRA826ASWC |
10 ml | 0,1 mL |
22.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12474731
|
MBL
PRA828ASWC |
25 ml | 0,1 mL |
31.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12494721
|
MBL
PRA820ASWC |
1 ml | 0,01 mL |
21.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12414731
|
MBL
PRA822ASWC |
2 ml | 0,02 mL |
21.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12434731
|
MBL
PRA824ASWC |
5 ml | 0,05 mL |
21.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descripción
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
- Chaque pipette est étalonnée pour délivrer avec un temps d’attente de +5 s
- Fournies avec un certificat d’étalonnage indiquant le volume réel distribué et la traçabilité conformément aux normes nationales
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
- Graduations de coloration ambrée permanente incrustées dans le verre pour une meilleure résistance aux attaques chimiques
Especificaciones
ISO 835 | |
Oui | |
Pipette graduée |
Verre sodocalcique | |
2/boîte |