Learn More
Pipettes graduées en verre type 2 classe AS MBL™
Pipetez avec précision. La pipette en verre sodocalcique MBL™ classe AS type 2 portent des graduations ambrées indélébiles.
Marque:  MBL PRA812AS
8.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Code produit. 11319663
  • 9.05€ / 2 pièces
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
  • Conformes à la norme ISO 835
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné entre une ligne de graduation quelconque et zéro, au niveau de la buse
  • Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
  • Chaque pipette est étalonnée “pour délivrer un volume donné” dans un délai de +5 s
  • En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
Spécification
Spécification
Oui
Verre sodocalcique
0,02 mL
Noir
Pipette
DIN EN ISO 835:2007
Oui
plusmn; 0,01 ml
2 ml