Learn More
Pipettes graduées MBL™ Type 2 Classe AS
En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
18.70€ - 39.70€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 835 |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Graduée | Oui |
Quantité | 5/boîte |
Type | Pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12570046
|
MBL
PRA806B |
10 ml | 0,1 mL |
27.40€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12550046
|
MBL
PRA802B |
2 ml | 0,02 mL |
25.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12580046
|
MBL
PRA808B |
25 ml | 0,1 mL |
39.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12540046
|
MBL
PRA800B |
1 ml | 0,01 mL |
24.85€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12560046
|
MBL
PRA804B |
5 ml | 0,05 mL |
18.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre une ligne de graduation quelconque et zéro, au niveau de la buse
- Graduations en coloration ambrée permanente incrustées dans le verre afin de garantir une résistance optimale aux solutions de nettoyage agressives
Spezifikation
ISO 835 | |
Oui | |
Pipette |
Verre sodocalcique | |
5/boîte |