Learn More
Pipettes graduées MBL™ Type 1 Classe AS, certifiées pour les analyses
En verre sodocalcique avec buses usinées
Marque: MBL PRA786ASWC
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
- Chaque pipette est étalonnée pour délivrer avec un temps d’attente de +5 s
- Fournies avec un certificat d’étalonnage indiquant le volume réel distribué et la traçabilité conformément aux normes nationales
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
- Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
Spécification
Oui | |
Verre sodocalcique | |
0,1 mL | |
10 ml |
ISO 835 | |
Oui | |
plusmn; 0,05 ml | |
Pipette |