Learn More
Lovibond™ Réactifs de rechange des colorimètres MC500, MD600 : valeur de pH
Code produit. p-4784924
Click to view available options
Couleur:
Orange
Rouge
Format:
Comprimé
Liquide
Plage de pH:
5,1
7,7
Conditionnement:
100 tablettes
15 ML
À utiliser avec le colorimètre multi-paramètres MC500 et MD600
Spécification
Couleur Rouge
Plage de pH 7,7
Volume (métrique) 15 ml
Format Liquide
À utiliser avec (application) Test de qualité de l’eau
À utiliser avec (équipement) Colorimètre multi-paramètres MC500
Plage 6,5 à 8,4
Conditions de stockage 20°C
Méthode de test Rouge de phénol
Type Solution de rouge de phénol
Volume (impérial) 0,5 oz.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolred solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: butan-2-ol