missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCEE Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène MCEE
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16816154
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16499-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16806154
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16499-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

MCEE catalyzes the interconversion of D- and L-methylmalonyl-CoA during the degradation of branched chain amino acids. odd chain-length fatty acids, and other metabolites. Mutations in this gene result in methylmalonyl-CoA epimerase deficiency, which is presented as mild to moderate methylmalonic aciduria.
Spécification

Spécification

MCEE
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q96PE7, Q9D1I5
293829, 73724, 84693
MCEE Fusion Protein Ag9665
Primary
-20°C
MCEE
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DL methylmalonyl CoA racemase, GLOD2, MCEE, methylmalonyl CoA epimerase
Mcee
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications