missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCM7 / CDC47 Mouse, Clone: SPM379, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 485.00€

Spécification

Antigène MCM7 / CDC47
Clone SPM379
Concentration 200μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15980458
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
4176-MSM5X-P1
100 μg
485.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15970458
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
4176-MSM5X-P0
20 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Spécification

Spécification

MCM7 / CDC47
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
4176
Recombinant human full-length hCDC47 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
88kDa
SPM379
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_005907
MCM7
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Nuclear
Exponentially growing any cultured human cells. Tonsil or lymph node.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications