Learn More
Ansell™ ME107
Click to view available options
Dimensions:
7.5
10.5
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base aqueuse.
- Grande souplesse et élasticité évitant les déchirures.
- Chloration permettant de durcir et de nettoyer la surface du gant
Spécification
Matériau arrière | Rubber Latex |
Certifications/Conformité | EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL |
Classification | Category III |
Matériau de la manchette | Natural rubber latex |
Description | Heavy duty chemical protection |
Coating Material | Natural Rubber Latex |
Couleur | Black |
Jetable | Reusable |
Finition externe | Smooth |
Qualité | Industrial grade |