Learn More
Vitlab™ Cuillère de dosage
Pelle de mesure Vitlab™ équipée d’un bord de remplissage formé avec précision et d’une poignée confortable et stable.
21.85€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Capacité (métrique) | 250 ml |
Certifications/Conformité | Hygiène des aliments conformément à la directive européenne n° 10/2011 |
Longueur (métrique) | 260 mm |
Product Code | Brand | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
15873668
|
Vitlab™
397940 |
Rouge |
21.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15883668
|
Vitlab™
397950 |
Ultramarine |
21.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pelles de dosage de différentes couleurs
- Elle peut également servir de cuillère de pesée
- Avec bord de remplissage formé avec précision et poignée confortable et stable
- Spécification de volume facilement lisible sur le côté supérieur du manche
Specifications
Polypropylène | |
250 ml | |
Hygiène des aliments conformément à la directive européenne n° 10/2011 | |
260 mm |