missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MED12 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839514
|
Proteintech
20028-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829514
|
Proteintech
20028-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is specific to MED12.
The initiation of transcription is controlled in part by a large protein assembly known as the preinitiation complex. A component of this preinitiation complex is a 1.2 MDa protein aggregate called Mediator. This Mediator component binds with a CDK8 subcomplex which contains the protein encoded by this gene, mediator complex subunit 12 (MED12), along with MED13, CDK8 kinase, and cyclin C.Spécification
MED12 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
A2AGH6, Q93074 | |
59024, 679693, 9968 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MED12 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARC240, CAG repeat protein 45, CAGH45, FGS1, HOPA, KIAA0192, MED12, mediator complex subunit 12, OKS, OPA containing protein, OPA1, TNRC11, TRAP230 | |
Med12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |