Learn More
MED18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène MED18
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16894494
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15352-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16884494
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15352-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
Zinc, an essential element required for cell proliferation and differentiation, plays a role in a diverse array of cellular functions, including acting as a cofactor for numerous enzymes and transcription factors and as a neuroregulator. The zinc transporter (ZnT) family regulates the supply of zinc within cells, and its members are characterized by containing six membrane-spanning domains, a large histidine-rich intracellular loop, and a C-terminal tail. ZnT-1, a ubiquitous protein of approximately 60 kDa, localizes to the plasma membrane to aid in the export of zinc out of cells.
Spécification
Spécification
MED18
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q9BUE0, Q9CZ82
54797, 67219, 682988
MED18 Fusion Protein Ag7598
Primary
-20°C
MED18
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MED18, mediator complex subunit 18, p28b
MED18
IgG
Antigen Affinity Chromatography