Learn More
Liebherr™ armoire positif ATEX
Liebherr™ table top positif ATEX. Armoire agréée ATEX II 3/-G IIB+H2. Température réglable de +2° à +15°C. Gamme multifonction (non qualifiable).
Marque:  Liebherr™ Lkexv 5400
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 84.00000kg
Code produit. 15230469
  • 1830.90€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 28-08-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • Armoire agréée ATEX II 3/-G IIB+H2
  • Appareil non qualifiable.
  • Refroidissement ventilé, température réglable de +2°C à +15°C.
  • Dégivrage automatique avec bac de récupération interne des condensats.
  • Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
  • Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
  • Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 50mm (injectée sans HFC).
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
  • Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
  • Thermostat avec position arrêt sur bandeau.
  • Affichage digital autonome de la température.
  • Equipée de tablettes en verre, charge max 40kg.
  • Fluide propre R-600a.
  • Classe climatique 5 (+40°C)
  • Alimentation 230V mono - 50Hz.
Spécification
Spécification
520L (net)
ATEX certified
Mechanical, rotary control button
73 cm
Acier avec traitement epoxy blanc
Laboratory refrigerator
1
359 kWh/a
Polystyrol interior, glass shelves, HDPE insulation
77kg
Steel
Forced air
Digital, external
145.2 cm
40mm HDPE
5
Analogue controls
Gradient 6,9°C
Armoire
Porte pleine
40 kg charge max
White
554 L
1
1° to 15°C
220-240 V
220 to 240V, 50Hz, 1.5A
Right, reversible
0
1.5 A
Non
56 cm
164 cm
50 Hz
R 600a
84kg
1.0 °C
60 cm
Automatic
75 cm